Kluczowe dokumenty
850150P
Avanti
18:1 PI(3)P
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
PIP[3′](18:1/18:1)
Wybierz wielkość
538,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
538,00 zł
Polecane produkty
opis
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850150P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850150P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)57-35-37(59-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)36-58-63(55,56)61-45-42(50)40(48)41(49)44(43(45)51)60-62(52,53)54;;/h17-20,37,40-45,48-51H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H,55,5
Klucz InChI
BYXVELJOJLXSIL-ADVUQDOQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)