Merck
840035C
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DOPS; PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Wybierz wielkość
10 MG
498,00 zł
25 MG
691,00 zł
200 MG
3860,00 zł
500 MG
6620,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
498,00 zł
25 MG
691,00 zł
200 MG
3860,00 zł
500 MG
6620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H77NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
810.03
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840035C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840035C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840035C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840035C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (840035C-10mg)
10 mg/mL (840035C-25mg)
25 mg/mL (840035C-200mg)
25 mg/mL (840035C-500mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Klucz InChI
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DOPS is an excellent substitute for the naturally occurring Brain PS. It has similar physical properties and is more stable to oxidation. DOPS has been used, along with DOPC and DOPE, in lipid mixtures to mimic platelet membranes for coagulation studies.
Phosphoserine/phosphatidylserine (PS) is an endogenous phospholipid,[1] that is found in all polyanionic macromolecules.[2] 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (DOPS) carry a carboxylic acid group and a protonated amine group in their head group.[3]
Zastosowanie
18:1 PS (DOPS) has been used as a component of supported membrane tubes (SMrT) templates.[4] It has also been used in the preparation of lipid-mixing vesicles, content-mixing vesicles and lipid mixture.[5]
Działania biochem./fizjol.
Phosphoserine (PS) can be used as a template for the recognition of cancer antigen 125 (CA 125).[6] It is very essential for healthy nerve cell membranes and myelin.[1] Exogenous PS can be actively absorbed in humans. It plays a key role in the formation of short-term memory, the consolidation of long-term memory, the ability to create new memories and several other cognitive activities. It actively participates in the locomotor functions, like rapid reactions and reflexes.[1]
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Bottle with Screw Cap (840035C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A single vesicle-vesicle fusion assay for in vitro studies of SNAREs and accessory proteins
Diao J, et al.
Nature Protocols, 7(5), 921-921 (2012)
Use of the supported membrane tube assay system for real time analysis of membrane fission reactions
Dar S, et al.
Nature Protocols, 12(2), 390-390 (2017)
Choosing the right fluorophore for single-molecule fluorescence studies in a lipid environment
Zhang Z, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(7), 1242- 1253 (2017)
Toshihiko Oka et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(43), 12487-12496 (2017-10-03)
Electrostatic interactions (EIs) play important roles in the structure and stability of inverse bicontinuous cubic (QII) phases of lipid membranes. We examined the effect of pH on the phase of dioleoylphosphatidylserine (DOPS)/monoolein (MO) membranes at low ionic strengths using small-angle
Adsorption of O-phospho-L-serine and L-serine onto poorly crystalline apatite
Benaziz L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 48-53 (2001)