Merck
W228818
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic acid
≥99%, FG
Synonim(y):
trans-3-Phenylacrylic acid, Cinnamic acid
Wybierz wielkość
W228818-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
420,00 zł
10 KG
2280,00 zł
25 KG
3890,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W228818-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
420,00 zł
10 KG
2280,00 zł
25 KG
3890,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer FEMA:
2288
Beilstein:
1905952
Numer WE:
Nr Rady Europy:
22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.022
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
cinnamon; honey; floral; spicy; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cinnamon; honey; floral; spicy; sweet
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Klucz InChI
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Therapeutic Implications of Phenolic Acids for Ameliorating Inflammatory Bowel Disease.: This review highlights the therapeutic potential of phenolic acids, including trans-cinnamic acid, in treating inflammatory bowel disease (IBD). The anti-inflammatory properties of trans-cinnamic acid are discussed, showcasing its promise as a natural treatment option for IBD (Lu and Han, 2024).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bianca C Pérez et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(2), 556-567 (2013-01-01)
The control of malaria is challenged by drug resistance, and new antimalarial drugs are needed. New drug discovery efforts include consideration of hybrid compounds as potential multitarget antimalarials. Previous work from our group has demonstrated that hybrid structures resulting from
Marie S Prevost et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(11), 4619-4630 (2013-05-21)
Pentameric ligand gated ion channels (pLGICs) mediate signal transduction. The binding of an extracellular ligand is coupled to the transmembrane channel opening. So far, all known agonists bind at the interface between subunits in a topologically conserved "orthosteric site" whose
Stanislava Gorjanović et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(38), 9573-9580 (2012-09-07)
Hydrogen peroxide scavenging (HPS) activity of unfermented (green, yellow, and white), partially fermented (oolong), and completely fermented (black) tea ( Camellia sinensis ), maté ( Ilex paraguariensis ), and various herbal infusions, as well as individual compounds (flavan-3-ols, flavonols, cinnamic
Qian Fan et al.
Food chemistry, 134(2), 1081-1087 (2012-10-31)
Nine cinnamoyl amides with amino acid ester (CAAE) moiety were synthesized by the conjugation of the corresponding cinnamic acids (cinnamic acid, 4-hydroxy cinnamic acid, ferulic acid and caffeic acid) with amino acid esters, and their inhibitory effects on the activities
Ying Lei et al.
International journal of pharmaceutics, 453(2), 579-586 (2013-06-13)
Herein, we reported a new type of self-assembly micelles based on amphiphilic polymers of cinnamate and coumarin derivatives modified PEG for drug delivery applications. Lipophilic cinnamic acid (CIN) and 7-carboxyl methoxycoumarin (COU) were immobilized on the terminal groups of poly(ethylene