Przejdź do
134341
4-Phenylphenol
97%
Synonim(y):
4-Hydroxybiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
101,25 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023323
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-179-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1907452
Assay:
97%
101,25 zł
Cena katalogowa135,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
functional group
phenyl
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChI key
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
4-Phenylphenol undergoes enzymatic polymerization and polymer developed is characterized by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry. It is the intermediate in manufacture of 4-alkyl substituted phenol-formaldehyde resins.
Application
4-Phenylphenol was used in the synthesis of a novel polyphosphazene polyelectrolyte as a dispersing agent of single-walled carbon nanotubes in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
424625CRM69184P28263
description
97%
description
purified by sublimation, 99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99%
assay
97%
assay
99%
assay
-
assay
99%
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 0.7 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
bp
321 °C (lit.)
bp
321 °C (lit.)
bp
321 °C (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Phenylphenol
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?