Merck
133760
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic acid
97%
Synonim(y):
trans-3-Phenylacrylic acid, Cinnamic acid
Wybierz wielkość
100 G
169,00 zł
500 G
805,00 zł
2 KG
1393,00 zł
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
169,00 zł
500 G
805,00 zł
2 KG
1393,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Beilstein:
1905952
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39023931
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Klucz InChI
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Zastosowanie
trans-Cinnamic acid was used to establish library of phenolic compounds by liquid chromatography/ultraviolet and mass spectrometry/mass spectrometry[1].
Działania biochem./fizjol.
trans-cinnamic acid has inhibitory effect on phorbol-12-myristate-13-acetate-induced invasion of human lung adenocarcinoma A549 cells. It is a potential agent which can prevent lung tumor cells from metastasizing[2]. It induces intracellular release of Ca2+ from the vacuole to the cytoplasm which triggers phytotoxicity in cucumber[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiung-Man Tsai et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 48(3), 494-501 (2012-12-12)
Dietary polyphenols have been reported as an effective phytochemical for health protection and cinnamic acid (CA) is one of the polyphenols that has been demonstrated having chemopreventive potential. It was known that the early and distal metastasis might lead to
Jingquan Yu et al.
Journal of chemical ecology, 35(12), 1471-1477 (2010-01-12)
To obtain insight into interspecies interactions mediated by allelochemicals, the response of cucumber (Cucumis sativus L. cv Jinyan No.4) and figleaf gourd (Cucurbita ficifolia Bouché) seedlings to trans-cinnamic acid (CA) (1) was investigated. While trans-CA is an autotoxin in cucumber
Jianping Sun et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 12(3), 679-693 (2007-09-14)
Liquid chromatography/ultraviolet (LC/UV) and mass spectrometry/mass spectrometry (MS/MS) libraries containing 39 phenolic compounds were established by coupling a LC and an ion trap MS with an electrospray ionization (ESI) source, operated in negative ion mode. As a result, the deprotonated
Barbara Speranza et al.
Microorganisms, 8(6) (2020-06-25)
Twelve fungal strains were assayed to investigate their resistance to cinnamic and vanillic acids and their ability to remove these compounds from a liquid medium. In a first step, the effect of the two aromatic acids (1 g/L) on the
Stanislava Gorjanović et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(38), 9573-9580 (2012-09-07)
Hydrogen peroxide scavenging (HPS) activity of unfermented (green, yellow, and white), partially fermented (oolong), and completely fermented (black) tea ( Camellia sinensis ), maté ( Ilex paraguariensis ), and various herbal infusions, as well as individual compounds (flavan-3-ols, flavonols, cinnamic
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf