Kluczowe dokumenty
159611
4,4′-Dimethoxybenzil
98%
Synonim(y):
p-Anisil, Di-p-anisoyl
Wybierz wielkość
185,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
185,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
132-134 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?