C80857
trans-Cinnamic acid
≥99%
Synonim(y):
trans-3-Phenylacrylic acid, Cinnamic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
crystals
tw
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Klucz InChI
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A trans-cinnamic acid hydrazide derivative with potent anti-mycobacterial activity.
- Cinnamate glycerides via homogeneous esterification reaction.
- Styrene via biocatalytic decarboxylation by plant cell cultures.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup