Merck
133248
Sigma-Aldrich
Pyridinium tribromide
technical grade, 90%
Synonim(y):
Pyridine hydrobromide perbromide, Pyridine perbromide hydrobromide, Pyridinium bromide perbromide
Wybierz wielkość
25 G
348,00 zł
100 G
588,00 zł
500 G
1440,00 zł
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
348,00 zł
100 G
588,00 zł
500 G
1440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N·HBr·Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.82
Beilstein:
3690144
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
solid
ciąg SMILES
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
Klucz InChI
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
Zastosowanie
Easy to handle brominating agent.[1][2][3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Organic Process Research & Development, 11, 378-378 (2007)
Tetrahedron Letters, 34, 3177-3177 (1993)
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)
Rocío Casquete et al.
Journal of food protection, 80(12), 2068-2077 (2017-11-21)
'La Vera' smoked paprika is a traditional Spanish product regulated under a protected designation of origin. Mycotoxins are possible contaminants in paprika, yet there is little information about mycotoxin production during the processing of smoked paprika. In this study, samples
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?