Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 292,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-384-2
Beilstein/REAXYS Number:
80188
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
impurities
0-3% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](O)C2
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
InChI key
CYHOMWAPJJPNMW-JIGDXULJSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (NT) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥97.0% (NT) | assay - | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tropine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?