Merck
F6001
Sigma-Aldrich
Fluorobenzene
99%
Synonim(y):
Monofluorobenzene, Phenyl fluoride
Wybierz wielkość
5 G
143,00 zł
100 G
177,00 zł
500 G
424,00 zł
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
143,00 zł
100 G
177,00 zł
500 G
424,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.10
Beilstein:
1236623
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.31 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
gęstość
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccccc1
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fluorobenzene is generally used as a solvent in synthetic chemistry.[1][2] It can also be used as an aryl fluoride precursor in the nickel-catalyzed cross-coupling reactions.[3][4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nickel-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction of aryl fluorides.
Tobisu, Mamoru et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(48), 19505-19511 (2011)
Reactions of a cyclic rhodium carbenoid with aromatic compounds and vinyl ethers.
Pirrung, Michael C et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(7), 2112-2124 (1995)
Coordinatively unsaturated ruthenium phosphine half-sandwich complexes: Correlations to structure and reactivity.
Aneetha, Halikhedkar et al.
Organometallics, 21(24), 5334-5346 (2002)
Fidel Ortega-Gavilán et al.
Food chemistry, 322, 126743-126743 (2020-04-14)
Sensory properties are critical characteristics that determine quality and can be evaluated by trained tasting panels. The panels function as multi-sensor measuring instrument and need the use of reference materials (RMs) for training. The homogeneity between units packaged from a
Lucia Valverde-Som et al.
Journal of the science of food and agriculture, 98(11), 4245-4252 (2018-02-10)
The organoleptic quality of virgin olive oil depends on positive and negative sensory attributes. These attributes are related to volatile organic compounds and phenolic compounds that represent the aroma and taste (flavour) of the virgin olive oil. The flavour is
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?