Merck
T11630
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.07
Beilstein:
1910024
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
tw
95 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
gęstość
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
Klucz InChI
SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup