Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł 160,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 596,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC6F5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-658-7
Beilstein/REAXYS Number:
1911549
MDL number:
Assay:
98%
160,50 zł
Cena katalogowa214,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
InChI key
WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description reagent grade, 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.514 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.896 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 85 °C (lit.) | bp 189-191 °C (lit.) | bp - | bp 293 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.391 (lit.) | refractive index n20/D 1.474 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| mp −48 °C (lit.) | mp −125 °C (lit.) | mp 150-152 °C (lit.) | mp 65-68 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?