Przejdź do
250082
1-Fluoroheptane
98%
Synonim(y):
Heptyl fluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-545-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
119.2 °C/750 mmHg (lit.)
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, fluoro
SMILES string
CCCCCCCF
InChI
1S/C7H15F/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
BITLXSQYFZTQGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Specific rotations of chiral conformers of 1-fluoroheptane were computed using an approach in which localization is enforced throughout the orbital optimization and subsequent linear response computation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
250090538647251194
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
refractive index
n20/D 1.36 (lit.)
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
119.2 °C/750 mmHg (lit.)
bp
142-146 °C (lit.)
bp
-
bp
62-63 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)