Merck
126152
Sigma-Aldrich
1,2-Difluorobenzene
98%
Synonim(y):
o-Difluorobenzen
Wybierz wielkość
10 G
290,00 zł
50 G
879,00 zł
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
290,00 zł
50 G
879,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.09
Beilstein:
1905113
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
gęstość
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccccc1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Klucz InChI
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-Difluorobenzene undergoes defluorination under very mild conditions by H2 in the presence of NaOAc over rhodium pyridylphosphine and bipyridyl complexes tethered on a silica-supported palladium catalyst[1].
Zastosowanie
1,2-Difluorobenzene(1,2-DFB) has been used to study the mechanism of dissociation of o-, m- and p-difluorobenzene ions by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy[2]. It has been used to study the room temperature adsorption of 1,2-DFB, 1,2-dichlorobenzene and 1,2-dibromobenzene on Si(100)2x1 by X-ray photoelectron spectroscopy and temperature programmed desorption[3]. It was used as solvent in electrochemical studies on transition metal complexes[4].
Solvent useful for electrochemical studies on transition metal complexes.[4]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anne-Marie Boulanger et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 20(1), 20-24 (2008-10-18)
Threshold photoelectron photoion coincidence (TPEPICO) experiments have shown that o-, m-, and p-difluorobenzene ions dissociate via a common, ring-opened intermediate and not via ionized p-difluorobenzene. Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus (RRKM) modeling of the experimental breakdown curves yields activation energies for the initial isomerization
Hydrodefluorination of fluorobenzene and 1, 2-difluorobenzene under mild conditions over rhodium pyridylphosphine and bipyridyl complexes tethered on a silica-supported palladium catalyst.
Yang H, et al.
Organometallics, 18(12), 2285-2287 (1999)
Competition between associative and dissociative adsorption of 1, 2-dihalogenated benzenes on Si (100) 2? 1: Formation of dihalocyclohexadiene, halophenyl and phenylene adstructures.
Zhou XJ and Leung KT.
Surface Science, 600(16), 3285-3296 (2006)
Inorganic Chemistry, 28, 3923-3923 (1989)
Adrian Romero-Flores et al.
Chemosphere, 186, 151-159 (2017-08-05)
Electronic noses have been widely used in the food industry to monitor process performance and quality control, but use in wastewater and biosolids treatment has not been fully explored. Therefore, we examined the feasibility of an electronic nose to discriminate
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?