Przejdź do
196851
1,3,5-Trifluorobenzene
97%
Synonim(y):
sym-Trifluorobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
884,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-751-2
Beilstein/REAXYS Number:
1906457
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
mp
−5.5 °C (lit.)
density
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI key
JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
General description
Rotational Raman spectra of 1,3,5-trifluorobenzene has been studied under high resolution using a single mode argon laser as the exciting source. Proton and fluorine magnetic resonance spectra of 1,3,5-trifluorobenzene in a nematic liquid crystal has been analyzed.
Application
1,3,5-Trifluorobenzene was used in the synthesis of (−)-epicatechin and its 3-O-gallate.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)