Przejdź do
250090
1-Fluorooctane
98%
Synonim(y):
Octyl fluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
884,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-333-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
142-146 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, fluoro
SMILES string
CCCCCCCCF
InChI
1S/C8H17F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChI key
DHIVLKMGKIZOHF-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Fluorooctane undergoes C-F bond-cleavage reaction with phenyl magnesium chloride to give n-octylbenzene. It reacts rapidly with trimethylsilyl iodide to give corresponding octyl iodides and trimethylsilyl fluoride.
Application
1-Fluorooctane has been used as a molecular probe in evaluations of gas chromatographic stationary phases consisting of bromo- and chloro-derivatives of a C78 branched alkane.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
434027339288771619
description
98%
description
98%
description
98%
description
≥99.95% trace metals basis
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥99.95% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.444 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
142-146 °C (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)