Przejdź do
324752
1,2,3-Trifluorobenzene
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChI key
AJKNNUJQFALRIK-UHFFFAOYSA-N
General description
Crystal structure 1,2,3-trifluorobenzene was reported.[1] The microwave spectrum of 1,2,3-trifluorobenzene was studied using a molecular beam Fourier transform microwave spectrometer. Laser-induced fluorescence spectra of the radical cation of 1,2,3-trifluorobenzene was determined in both the gas phase and solid Ne matrices.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)