Merck
B67201
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluorobenzene
99%
Synonim(y):
1-Fluoro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-bromobenzene, p-Fluorophenyl bromide
Wybierz wielkość
25 G
133,00 zł
100 G
271,00 zł
500 G
884,00 zł
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
133,00 zł
100 G
271,00 zł
500 G
884,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.00
Beilstein:
774102
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
gęstość
1.593 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Klucz InChI
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Bromo-4-fluorobenzene is commonly used in the Suzuki-Miyaura coupling reaction to form carbon-carbon bonds.[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suzuki-Miyaura CC coupling reactions catalyzed by supported Pd nanoparticles for the preparation of fluorinated biphenyl derivatives
Erami, R et al.
Catalysts, 7(3), 76-76 (2017)
Michael Phillips et al.
Health physics, 108(5), 538-546 (2015-03-27)
There is widespread interest in the development of tools to estimate radiation exposures. Exhaled breath provides a novel matrix for assessing biomarkers that could be correlated with exposures. The use of exhaled breath for estimating radiation exposure is warranted, as
Qian Luo et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 45-53 (2014-09-27)
When iodide and natural organic matter are present in raw water, the formation of iodo-trihalomethanes (Iodo-THMs), haloacetonitriles (HANs), and halonitromethanes (HNMs) pose a potential health risk because they have been reported to be more toxic than their brominated or chlorinated
Jae Kwak et al.
Journal of separation science, 38(14), 2463-2469 (2015-05-07)
Volatile organic compounds were collected and analyzed from a variety of indoor and outdoor air samples to test whether human-derived compounds can be readily detected in the air and if they can be associated with human occupancy or presence. Compounds
Christoph Hutzler et al.
Archives of toxicology, 88(7), 1295-1308 (2014-06-25)
Electronic (e-)cigarettes have emerged in recent years as putative alternative to conventional tobacco cigarettes. These products do not contain typical carcinogens that are present in tobacco smoke, due to the lack of combustion. However, besides nicotine, hazards can also arise
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?