Merck
D102202
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene
≥99%
Synonim(y):
2,5-Difluorobenzene, p-Difluorobenzene
Wybierz wielkość
25 G
327,00 zł
100 G
662,00 zł
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
327,00 zł
100 G
662,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.09
Beilstein:
1904541
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Klucz InChI
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Organic Semiconductor Synthesis: Synthesis of 6,13-difluoropentacene using 1,4-Difluorobenzene showcases its role in developing high-performance organic semiconductors for electronic devices. This research highlights the compound′s utility in enhancing the efficiency and stability of electronic materials (Tripp and Koert, 2020).
  • Hydrophobicity in Chemical Structures: Research on the progressive hydrophobicity of fluorobenzenes, including 1,4-Difluorobenzene, aids in understanding their interactions in biological and chemical systems, which is crucial for the design of hydrophobic surfaces and materials (Kumar et al., 2019).
  • Molecular Coordination Chemistry: Study on the coordination of arenes and phosphines by charge-separated alkaline earth cations using 1,4-Difluorobenzene, which is pivotal for the development of new coordination compounds with potential applications in catalysis and materials science (Garcia et al., 2018).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)