Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł 479,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-746-5
Beilstein/REAXYS Number:
1904537
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
density
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥99% | description ≥99% | description 99% |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.163 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.11 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.567 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.244 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 (lit.) | refractive index n20/D 1.501 (lit.) |
| bp 82 °C (lit.) | bp 88-89 °C (lit.) | bp 149-151 °C (lit.) | bp 137-138 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?