Przejdź do
284513
Chlorobenzene
anhydrous, 99.8%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
629,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.56
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-628-5
Beilstein/REAXYS Number:
605632
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
132 °C (lit.)
Vapor pressure:
11.8 mmHg ( 25 °C)
629,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Our anhydrous solvents deliver exceptionally low water content, making them the ideal choice for moisture-sensitive laboratory applications. Packaged in the exclusive Sure/Seal™ septum bottle system, they are reliably protected against moisture ingress from first use to last drop. The innovative Sure/Seal™ closure combines an advanced plug-style liner with an airtight elastomer and crimp cap design to ensure consistent product integrity. Three unique liner materials provide optimal chemical compatibility across a broad range of solvents. Sure/Seal™ packaging is proven to maintain anhydrous conditions even after repeated punctures. With more than 70 products across all major solvent families, available in pack sizes from 100 mL to 2 L, the portfolio meets virtually every laboratory need. By choosing ready-to-use anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging, researchers eliminate the need for time-consuming and hazardous in-house solvent drying and distillation - saving time, reducing risk, and improving reproducibility.
Application
Anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging are essential wherever water contamination would compromise experimental results. They are widely used in moisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignard reactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide, oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Other Notes
The article number 284513-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 284513-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900521319996270644
description
anhydrous, 99.8%
description
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
description
ACS reagent, ≥99.5%
description
suitable for HPLC, 99.9%
grade
anhydrous
grade
ZerO2®
grade
ACS reagent
grade
HPLC grade
assay
99.8%
assay
99.8%
assay
≥99.5%
assay
99.9%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
<0.005% water
impurities
≤0.005% water
water
impurities
≤0.004 meq/g Titr. acid
impurities
≤0.01% water
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorobenzene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-90-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I have one question related to chlorobenzene solvent. What is the percentage of oxygen contains in this solvent? Best regrads Suraj
    1 answer
    1. There are no oxygen molecules present in this compound. This product is packaged in a Sure/Seal™ bottle which was developed to protect our growing line of air-sensitive reagents from oxygen and moisture. For more information about the Sure/Seal™ system, check the following link: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/sureseal
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review