Merck
C51008
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylaniline
98%
Synonim(y):
2-Amino-3-chlorotoluene, 6-Chloro-o-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.576 (lit.)
tw
215 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter