Przejdź do
225118
2-Chloro-5-methylaniline
99%
Synonim(y):
6-Chloro-m-toluidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
202-454-7
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 225118, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
powder or solid
bp
228-230 °C (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
HPSCXFOQUFPEPE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32784101621271993
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or solid
form
solid
form
-
form
powder, crystals or chunks
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
assay
99%
assay
≥95% (NT)
assay
99%
assay
-
mp
29-30 °C (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
bp
-
bp
115-117 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)