Merck
141240
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
95%
Wybierz wielkość
25 G
203,00 zł
100 G
177,50 zł
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
203,00 zł
100 G
177,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.56
Beilstein:
2245530
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
32-35 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
fluoro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
Klucz InChI
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-chloro-6-fluorobenzaldehyd ulega katalizowanej piperydyną reakcji kondensacji Knoevenagela z cyjanooctanem metylu, dając 2-cyjano-3-dihalofenylo-2-propenoat metylu[1].
Zastosowanie
2-chloro-6-fluorobenzaldehyd zastosowano w syntezie nowych kopolimerów 2-cyjano-3-dihalofenylo-2-propenianów metylu i styrenu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Novel copolymers of trisubstituted ethylenes with styrene-7. Methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoates.
Kharas GB, et al.
Polym. Bull., 45(4-5), 351-357 (2000)
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.