130001
1-Methylpiperazine
99%
Synonim(y):
N-Methylpiperazine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
tw
138 °C (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
88.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter