Przejdź do
T8656
Thiourea
ACS reagent grade, ≥99.0%
Thiourea
Synonim(y):
Sulfourea, Thiocarbamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
789,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-543-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605327
Assay:
≥99.0%
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thiourea, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2h
mp
170-176 °C (lit.), 174-177 °C
solubility
H2O: passes test
functional group
amine, thiourea
SMILES string
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Ephx2(13850)
General description
Thiourea is an analogue of urea containing sulphur.
Application
Chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins
Thiourea has been used:
  • as a component of lysis buffer for liver tissue homogenization
  • in 2-D sample buffer for two-dimensional in-gel protein tyrosine phosphatases (PTP) assay
  • in rehydration buffer for protein extraction[1]
Biochem/physiol Actions
Thiourea is a free radical scavenger of the peroxide radical. It was shown to inhibit lipid peroxidation and ultraviolet (UV)-induced crosslinking of collagen. Bud dormancy in plants can be inhibited by thiourea which is used as a growth stimulator. It is also known to be used in the treatment of hyperthyroidism.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7875PHR17588.18591
Thiourea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1758
Thiourea
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
-
solubility
H2O: passes test
solubility
-
solubility
-
solubility
137 g/L
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
170-176 °C (lit.), 174-177 °C
mp
170-176 °C (lit.)
mp
170-176 °C (lit.)
mp
169-173 °C
loss
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2h
loss
-
loss
-
loss
-
Gene Information
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiourea
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review