D157805
N,N′-Dimethylethylenediamine
98%
Synonim(y):
DMEDA, 1,2-Bis(methylamino)ethane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
119 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNCCNC
InChI
1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Copper-catalyzed cyanations of aryl bromides using potassium hexacyanoferrate(II) to form the corresponding benzonitriles.
- Copper-catalyzed tandem reaction of carbodiimide and isocyanoacetate to form benzoimidazo[1,5-α]imidazoles.
- Aminothiolation of 1,1-dibromoalkene to form N-fused heterocycles.
- In combination with ferrous chloride, for the N-arylation of NH-sulfoximines with aryl iodides to form N-arylsulfoximines.
- It can catalyze the direct C-H arylation of unactivated benzene in the presence of potassium tert-butoxide to form the corresponding biaryl.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.