M89803
Mucochloric acid
99%
Synonim(y):
2,3-Dichloromalealdehydic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
crystals
mp
125-128 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C(Cl)=C(/Cl)C=O
InChI
1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2+
Klucz InChI
LUMLZKVIXLWTCI-NSCUHMNNSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
366.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
186 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges