Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 234,00 zł 175,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-921-2
Beilstein/REAXYS Number:
2046651
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
175,50 zł
Cena katalogowa234,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
bp
239-240 °C/718 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
chloro, nitro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-2-nitrotoluene can be used in the synthesis of indigo dye[1].
Biochem/physiol Actions
4-Chloro-2-nitrotoluene is the starting reagent for synthesis of tricyclic indole-2-carboxylic acids, a potential NMDA-glycine antagonists[2].
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 239-240 °C/718 mmHg (lit.) | bp 219 °C (lit.) | bp 147 °C/25 mmHg (lit.) | bp 65-68 °C/2 mmHg (lit.) |
| form solid | form solid | form liquid | form solid |
| mp 34-38 °C (lit.) | mp 24-28 °C (lit.) | mp 21 °C (lit.) | mp 31-35 °C (lit.) |
| functional group chloro, nitro | functional group chloro, nitro | functional group - | functional group fluoro, nitro |
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?