Kluczowe dokumenty
G3407
Glutaric acid
99%
Synonim(y):
1,3-Propanedicarboxylic acid, 1,5-Pentanedioic acid
Wybierz wielkość
130,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
130,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
bp
200 °C/20 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glutaric acid (Pentanedioic Acid) is a linear dicarboxylic acid. It has been prepared by oxidizing cyclopentane, cyclopentanol and cyclopentanone.[4]
Zastosowanie
- Complexation with DL-lysine. Complexes have been reported to possess zwitterionic lysinium ions (positively charged) and semi-glutarate ions (negatively charged).[8]
- Synthesis of complexes with L-arginine and L-histidine.[9]
- Preparation of glycine-glutaric acid co-crystals. Phase transition studies of these cocrystals have been reported by single-crystal X-ray diffraction, polarized Raman spectroscopy and differential scanning calorimetry.[10]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?