Merck
206032
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide
greener alternative
Synonim(y):
Adam’s catalyst, NSC 402624, Platinic oxide, Platinum dioxide
Wybierz wielkość
250 MG
389,00 zł
1 G
985,00 zł
5 G
2850,00 zł
50 G
26 320,00 zł
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
389,00 zł
1 G
985,00 zł
5 G
2850,00 zł
50 G
26 320,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
PtO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Pt, 81-83%
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
≥60 m2/g
mp
450 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Klucz InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Catalyst for hydrogenation of various functional groups with minimal hydrogenolysis problems; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Catalyst for:
  • Hydrohydrazination reactions
  • Oxidation of sugars
  • Low-temperature oxidation of carbon monoxide
  • Oxygen reduction reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Hydrogenolysis of the cyclopropyl group into an isopropyl group
  • Hydroxycyclopropanation reactions
Platinum(IV) oxide has been used for the reduction of citernyl bromide to form (S)-3,7-dimethyloctylbromide.[1]
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (928291)
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Room-temperature discotic cholesteric and nematic phases: influence of 3, 7-dimethyloctane peripheral chain on the molecular self-assembly of radial polyalkynylbenzene.
Varshney SK
Liq. Cryst., 38(1), 53-60 (2011)
Just, G.; Wang, Z. Y.; Chan, L.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 1030-1030 (1988)
Avery, M. A.; Verlander, M. S.; Goodman, M.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 2750-2750 (1980)
Lee, T. B. K.; Wong, G. S. K.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 872-872 (1991)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Is Product 206032, Platinum (IV) oxide, water soluble?
    1 answer
    1. It is insoluble in water.
      Helpful?
  3. Are there any safety concerns with Product 206032, Platinum (IV) oxide?
    1 answer
    1. After exposure to hydrogen, the resulting platinum black can be pyrophoric.  Therefore, it should not be allowed to dry and all exposure to oxygen should be minimized.
      Helpful?
  4. How can Product 206032, Platinum (IV) oxide, be used as a catalyst?
    1 answer
    1. Platinum(IV) oxide can be used as a catalyst in hydrogenations.  The actual catalyst is platinum black which is formed in situ by reduction of the PtO2 by the hydrogen used for the hydrogenation.  It is especially useful for reduction at room temperature and hydrogen pressures up to 4 atmospheres.  It is suitable for the reduction of double and triple bonds, aromatic nuclei, carbonyl groups, nitro groups, and nitriles.
      Helpful?
  5. In which solvents is Product 206032, Platinum (IV) oxide, soluble?
    1 answer
    1. Per the the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 13th Edition, when freshly precipitated, Platinum(IV) Oxide is soluble in concentrated acids and dilute phosphoric acid, especially when warmed.  It is easily soluble in dilute solutions of potassium hydroxide.
      Helpful?
  6. Can the Platinum be recovered from Product 206032, Platinum (IV) oxide?
    1 answer
    1. Internet sources do indicate that Platinum can be recovered from spent catalyst by conversion to ammonium chloroplatinate using aqua regia followed by ammonia.  However, we do have a process for doing so.