Merck
459925
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide
greener alternative
Synonim(y):
Adam’s catalyst, NSC 402624, Platinic oxide, Platinum dioxide
Wybierz wielkość
250 MG
387,00 zł
1 G
1080,00 zł
5 G
3150,00 zł
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
387,00 zł
1 G
1080,00 zł
5 G
3150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
PtO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Pt, 79-83%
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
≥75 m2/g
zanieczyszczenia
iron, low
mp
450 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Klucz InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Prepared by Adams′ nitrate fusion method.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Catalyst for:
  • Hydrohydrazination reactions
  • Oxidation of sugars
  • Low-temperature oxidation of carbon monoxide
  • Oxygen reduction reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Hydrogenolysis of the cyclopropyl group into an isopropyl group
  • Hydroxycyclopropanation reactions
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)