Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 x 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 53,50 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 356,00 zł |
4 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 392,00 zł |
4 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł 1734,00 zł |
8 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
53,50 zł
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.0 M in THF
density
0.891 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- To catalyze polymerization reaction in the synthesis of poly(p-benzamide)s.
- In the synthesis of cyclic poly(α-peptoid)s and α-(difluoromethyl)styrene.
- In directed aldol condensations and Darzens condensation reactions; α-arylation of aryl ester derivatives and allylic amination reaction.
- For the generation of kinetic enolates than sodium hexamethyldisilazide (NaHMDS) because the enolates produced are more regiostable than those produced with NaHMDS.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in THF | description 0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 1 M in toluene | description 1.5 M in THF |
| concentration 1.0 M in THF | concentration 0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran | concentration 1 M in toluene | concentration 1.5 M in THF |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 0.891 g/mL at 25 °C | density 0.857 g/mL at 25 °C | density 0.860 g/mL at 25 °C | density 0.893 g/mL at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 4039-32-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is methanol employed in the production process of the Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution, product number 225770?
1 answer-
Methanol is not used in the synthesis of product no. 225770 Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution. Methanol residue is highly unlikely to be present.