Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
657,00 zł
Nazwa produktu
Platinum on carbon, Evonik NOBLYST® P2056 5% Pt
Quality Segment
form
powder
contains
~50% water
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon, wet support
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Evonik NOBLYST® P2056 5% Pt | description black, powder, ≤20 μm, ≥99.95% trace metals basis | description Evonik Noblyst® P2086 10% Pt | description Evonik Noblyst® P8071 2% Pt |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: platinum | reaction suitability reagent type: catalyst, core: platinum | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| contains ~50% water | contains - | contains ~50% water | contains ~60% water |
| extent of labeling 5 wt. % loading (dry basis) | extent of labeling - | extent of labeling 10 wt. % loading (dry basis) | extent of labeling 2 wt. % loading (dry basis) |
| weight Unit weight excludes weight of water | weight - | weight Unit weight excludes weight of water | weight Unit weight excludes weight of water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum on carbon
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?