Merck
902810
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(trifluoromethyl)-2,⋅2′-bipyridine
Synonim(y):
Ligand do fotokatalizy
Wybierz wielkość
1 G
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6F6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
mp
78-80 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(ncc1)c2nccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2/c13-11(14,15)7-1-3-19-9(5-7)10-6-8(2-4-20-10)12(16,17)18/h1-6H
Klucz InChI
FFOMEQIMPYKURW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ligand ten jest stosowany w kompleksach Ir(III) odpowiednich do stosowania w fotokatalizie i fosforyzujących diodach OLED.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan M O'Donnell et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(11), 3891-3903 (2016-02-24)
Excited state proton transfer studies of six Ru polypyridyl compounds with carboxylic acid/carboxylate group(s) revealed that some were photoacids and some were photobases. The compounds [Ru(II)(btfmb)2(LL)](2+), [Ru(II)(dtb)2(LL)](2+), and [Ru(II)(bpy)2(LL)](2+), where bpy is 2,2'-bipyridine, btfmb is 4,4'-(CF3)2-bpy, and dtb is 4,4'-((CH3)3C)2-bpy
Chip Le et al.
Science (New York, N.Y.), 360(6392), 1010-1014 (2018-06-02)
Transition metal-catalyzed arene functionalization has been widely used for molecular synthesis over the past century. In this arena, copper catalysis has long been considered a privileged platform due to the propensity of high-valent copper to undergo reductive elimination with a