Merck
911623
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methoxypyridine
≥95%
Synonim(y):
dF(OMe)ppy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9F2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.20
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
79-81 °C
Zastosowanie
2-(2,4-difluorofenylo)-5-metoksypirydyna jest ligandem stosowanym do przygotowania fotokatalizatorów Ir(III).
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chi Chip Le et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(37), 11938-11941 (2015-09-04)
In this study we demonstrate that molecular fragments, which can be readily coupled via a simple, in situ RO-C═OR bond-forming reaction, can subsequently undergo metal insertion-decarboxylation-recombination to generate Csp(2)-Csp(3) bonds when subjected to metallaphotoredox catalysis. In this embodiment the conversion
David J P Kornfilt et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(17), 6853-6858 (2019-04-16)
Copper oxidative addition into organohalides is a challenging two-electron process. In contrast, formal oxidative addition of copper to Csp2 carbon-bromine bonds can be accomplished by employing latent silyl radicals under photoredox conditions. This novel paradigm for copper oxidative addition has