Merck
513040
Sigma-Aldrich
5,5′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
98%
Synonim(y):
5,5′-Dimethyl-2,2′-bipyridine
Wybierz wielkość
5 G
450,00 zł
25 G
1430,00 zł
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
450,00 zł
25 G
1430,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
114-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(nc1)-c2ccc(C)cn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-11(13-7-9)12-6-4-10(2)8-14-12/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
PTRATZCAGVBFIQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, characterization and crystal structure determination of iron (III) hetero-ligand complexes containing 2, 2'-bipyridine, 5, 5'-dimethyl-2, 2'-bipyridine and chloride, [Fe(bipy)Cl4][bipy?H] and [Fe(dmbipy)2Cl2][FeCl4].
Amani V, et al.
Polyhedron, 26(15), 4257-4262 (2007)
Masaki Yoshida et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 36(1), 67-73 (2019-11-07)
The electrochemical and photophysical properties of a heteroleptic Cu(I) complex bearing an aliphatic α-diimine ligand, [Cu(dab)(xantphos)]+ (Cu-dab; dab = N,N'-diphenyl-2,3-dimethyl-1,4-diazabutadiene, xantphos = 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene), were evaluated together with those of complexes [Cu(dmp)(xantphos)]+ (Cu-dmp; dmp = 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline), [Cu(dmbpy)(xantphos)]+ (Cu-dmbpy; dmbpy = 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridine)
Yuchen Wang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(66), 15170-15182 (2020-07-09)
In this study, we newly designed and synthesized a small library of ten structurally related C,N-cyclometalated ruthenium(II) complexes containing various pyridine-functionalized NHC ligand and chelating bipyridyl ligands (e.g., 2,2'-bipyridine, 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridine, and 1,10-phenanthroline (phen)). The complexes were well characterized by NMR
Muhammad Altaf et al.
Oncotarget, 8(1), 490-505 (2016-11-27)
We synthesized, characterized and tested in a panel of cancer cell lines, nine new bipyridine gold(III) dithiocarbamate-containing complexes. In vitro studies demonstrated that compounds 1, 2, 4, 5, 7 and 8 were the most cytotoxic in prostate, breast, ovarian cancer
Saikat Santra et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(39), 13300-13313 (2017-08-05)
Herein, a bis-amido tris-amine macrocycle and five bipyridine-based bidentate chelating ligands were investigated towards various divalent transition metal ion (Ni
Produkty
Kwasy aryloboronowe i estry, istotne narzędzia w transformacjach chemicznych, znajdują szerokie zastosowanie, szczególnie w reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.