Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 120,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 220,00 zł 165,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-483-2
Beilstein/REAXYS Number:
128995
MDL number:
Assay:
99.5%
Form:
solid
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99.5%
form
solid
purified by
sublimation
manufacturer/tradename
ECACC
mp
169-174 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
InChI key
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Application
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl (dmbipy) may be used as a ligand in the synthesis of :
- carbonato-bridged triangular trinuclear compounds and tetranuclear hydroxo-bridged compounds
- dmbipy-copper bridged complexes, which show variation in crystal geometries, thermal and magnetic properties
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.5%, purified by sublimation | description 99% | description technical grade | description BCR®, certified reference material |
| assay 99.5% | assay 99% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| mp 169-174 °C (lit.) | mp 169-174 °C (lit.) | mp - | mp - |
| purified by sublimation | purified by - | purified by - | purified by - |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename JRC |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?