Merck
908762
Sigma-Aldrich
5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine
≥95%
Synonim(y):
5,5′-dCF3bpy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6F6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
129-130 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2ncc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18/h1-6H
Klucz InChI
ZHMXQYAUGQASQM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5,5′-bis(trifluorometylo)-2,2′-bipirydyna jest ligandem używanym do przygotowania fotokatalizatorów Ir(III).
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gilbert J Choi et al.
Nature, 539(7628), 268-271 (2016-11-04)
Despite advances in hydrogen atom transfer (HAT) catalysis, there are currently no molecular HAT catalysts that are capable of homolysing the strong nitrogen-hydrogen (N-H) bonds of N-alkyl amides. The motivation to develop amide homolysis protocols stems from the utility of
Timothy M Monos et al.
Science (New York, N.Y.), 361(6409), 1369-1373 (2018-09-29)
Alkene aminoarylation with a single, bifunctional reagent is a concise synthetic strategy. We report a catalytic protocol for the addition of arylsulfonylacetamides across electron-rich alkenes with complete anti-Markovnikov regioselectivity and excellent diastereoselectivity to provide 2,2-diarylethylamines. In this process, single-electron alkene