Key Documents
696668
Nickel(II) chloride ethylene glycol dimethyl ether complex
98%
Synonim(y):
Dichloro(dimethoxyethane)nickel, NiCl2 glyme
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
Cl[Ni]Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.2ClH.Ni/c1-5-3-4-6-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
OCMNCWNTDDVHFK-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- As a catalyst for the borylation of racemic benzylic chloride to synthesize enantioenriched benzylic boronic esters.
- As a promoter for the trifluoromethylation of alkyl iodides to synthesize broad range of alkyl-CF3 compounds.
- For the synthesis of nickel bis(benzimidazol-2-ylidene) pincer complexes which can be used for electrocatalytic reduction of CO2 to CO.
- As a Lewis acid catalyst for C-acylation β-ketoesters through photoactivation by visible light.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.