Kluczowe dokumenty
901215
Ephos
≥95%
Synonim(y):
Dicyclohexyl(3-isopropoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)phosphane
Wybierz wielkość
539,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
539,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
161-162 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C36H55OP/c1-24(2)28-22-32(25(3)4)35(33(23-28)26(5)6)31-20-15-21-34(37-27(7)8)36(31)38(29-16-11-9-12-17-29)30-18-13-10-14-19-30/h15,20-27,29-30H,9-14,16-19H2,1-8H3
Klucz InChI
FDAKNRLXSJBEFL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
halides to form 2-arylaminooxazoles. Catalyst system was reported with NaOPh (CDS001581).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.