Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5950,00 zł 4462,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2650,00 zł
Nazwa produktu
RockPhos, 97%
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
121-131 °C
functional group
phosphine
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC1=C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(OC)C=C1
InChI
1S/C31H49OP/c1-19(2)23-17-24(20(3)4)28(25(18-23)21(5)6)27-22(7)15-16-26(32-14)29(27)33(30(8,9)10)31(11,12)13/h15-21H,1-14H3
InChI key
CVLLAKCGAFNZHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
It can also be employed in the:
- 2-fluroethoxylation of bromo-chalcones in the presence of palladium catalyst.
- Conversion of aryl chlorides into aryl methoxides using RockPhos Pd G3 as a catalyst.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥98%, ISOM8™ | description - | description - |
| assay 97% | assay (HPLC), ≥98% | assay - | assay - |
| reaction suitability reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand | reaction suitability reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling | reaction suitability reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst |
| form solid | form solid | form solid | form powder or crystals |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine, (Palladium) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RockPhos
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?