Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 597,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
597,00 zł
Nazwa produktu
AdBrettPhos, 95%
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
231-235 °C
functional group
phosphine
SMILES string
COc1ccc(OC)c(c1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)-c8c(cc(cc8C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C43H61O2P/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3
InChI key
NMGHOZQCYNKWBG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description - | description AldrichCPR | description 95% |
| reaction suitability reagent type: ligand, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand |
| assay 95% | assay - | assay - | assay 95% |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| functional group phosphine | functional group - | functional group - | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 231-235 °C | mp - | mp - | mp 57-61 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AdBrettPhos
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?