Przejdź do
799718
AlPhos
≥95%, powder
Synonim(y):
Di-1-adamantyl(4″-butyl-2″,3″,5″,6″-tetrafluoro-2′,4′,6′-triisopropyl-2-methoxy-meta-terphenyl)phosphine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
660,45 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H67F4OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
815.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
660,45 zł
Cena katalogowa777,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AlPhos,
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
218-223 °C
functional group
phosphine
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C52H67F4OP/c1-9-10-12-38-46(53)48(55)45(49(56)47(38)54)44-40(29(4)5)21-39(28(2)3)43(42(44)30(6)7)37-13-11-14-41(57-8)50(37)58(51-22-31-15-32(23-51)17-33(16-31)24-51)52-25-34-18-35(26-52)20-36(19-34)27-52/h11,13-14,21,28-36H,9-10,12,15-20,22-27H2,1-8H3/t31-,32+,33?,34-,35+,36?,51+,52?,58?
InChI key
ALWIRDZSIXWCBO-VABCSHEKSA-N
Application
AlPhos is a biaryl monophosphine ligand that can be used:
  • In the Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig cross-coupling reactions.
  • To synthesize highly regioselective aryl fluorides by Pd-catalyzed fluorination of a variety of activated aryl and heteroaryl triflates and bromides.
  • To prepare aryl thioethers by C–S cross-coupling of thiols with aromatic electrophile in the presence of palladium catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915602916455645141
description
-
description
-
description
-
description
96%
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
96%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
-
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)