Merck
675938
Sigma-Aldrich
Me4tButylXphos
96%
Synonim(y):
2-Di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl, Tetramethyl di-tBuXPhos, Tetramethyl tBuXPhos
Wybierz wielkość
250 MG
405,30 zł
1 G
1960,00 zł
5 G
3995,00 zł
405,30 zł
Cena katalogowa579,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
405,30 zł
1 G
1960,00 zł
5 G
3995,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H53P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
405,30 zł
Cena katalogowa579,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
mp
168-172 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(C)=C(C)C(C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16/h17-21H,1-16H3
Klucz InChI
RCRYEYMHBHPZQD-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
N Ian Rinehart et al.
Science (New York, N.Y.), 381(6661), 965-972 (2023-08-31)
Machine-learning methods have great potential to accelerate the identification of reaction conditions for chemical transformations. A tool that gives substrate-adaptive conditions for palladium (Pd)-catalyzed carbon-nitrogen (C-N) couplings is presented. The design and construction of this tool required the generation of
Takashi Ikawa et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(43), 13001-13007 (2007-10-09)
We present results on the amidation of aryl halides and sulfonates utilizing a monodentate biaryl phosphine-Pd catalyst. Our results are in accord with a previous report that suggests that the formation of kappa(2)-amidate complexes is deleterious to the effectiveness of
Huy Tran et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 61(1), e202110575-e202110575 (2021-10-30)
A one-pot cascade sequence to generate synthetically challenging polycyclic scaffolds is reported utilizing a novel Lewis acid gold catalyst for the key cyclization step, enabling the divergent synthesis of both 6,6,5-tricyclic and 6,6,6,5-tetracyclic cores through both ligand and reaction condition
Kevin W Anderson et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(33), 10694-10695 (2006-08-17)
The direct and selective synthesis of phenols from aryl/heteroaryl halides and KOH has been achieved through the use of highly active monophosphine-based catalysts derived from Pd(2)dba(3) and ligands L1 or L2 and the biphasic solvent system 1,4-dioxane/H(2)O. We have also
David S Surry et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(34), 6338-6361 (2008-07-30)
Palladium-catalyzed amination reactions of aryl halides have undergone rapid development in the last 12 years, largely driven by the implementation of new classes of ligands. Biaryl phosphanes have proven to provide especially active catalysts in this context. This Review discusses
Produkty
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Powiązane treści
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.