Wybierz wielkość
665,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
665,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Pd+2]c4c(cccc4)c5c(cccc5)[N-H].P(C(C)(C)C)(c2c(cccc2)c3c(cccc3N(C)C)N(C)C)c1ccccc1.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C26H33N2P.C12H9N.CH4O3S.Pd/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h8-19H,1-7H3;1-6,8-9,13H;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
Klucz InChI
IYOQFXCZIJAOED-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.