638064
XPhos
98%
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Hiyama Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Atom Economy
Use of Renewable Feedstocks
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
187-190 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=C(P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C=CC=C2
InChI
1S/C33H49P/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3
Klucz InChI
UGOMMVLRQDMAQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Direct annulation of 2-haloanilines to indoles and tryptophans catalyzed by Pd. Synthesis of regioregular polythiophenes.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (928364)
On the Way Towards Greener Transition-Metal-Catalyzed Processes as Quantified by E Factors
- Preparation of functionalized benzylic sulfones via palladium-catalyzed Negishi cross-coupling between alkyl sulfones and aryl halides.
- Along with pre-milled palladium(II) acetate as a pre-catalyst for the Stille cross-coupling of aryl chlorides with tributylarylstannanes to form the corresponding biaryl compounds.
- Along with platinum chloride to catalyze the hydrosilylation of terminal arylalkynes with silanes to form functionalized β-(E)-vinylsilanes.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Buchwald Phosphine Ligands
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Protokoły
Środek powierzchniowo czynny TPGS-750-M umożliwia różne reakcje w wodzie w temperaturze pokojowej, zwiększając wydajność i wszechstronność syntezy.
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Powiązane treści
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu identyfikacji najbardziej efektywnych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.