Merck
901220
Sigma-Aldrich
EPhos Pd G4
Synonim(y):
[Dicyclohexyl[3-(1-methylethoxy)-2′,4′,6′-tris(1-methylethyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]phosphine-κP](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]palladium
Wybierz wielkość
1 G
1250,00 zł
901220-5G
4910,00 zł
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1250,00 zł
901220-5G
4910,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H70NO4PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
918.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
Właściwości
generation 4
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)NC.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC(C)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C36H55OP.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-24(2)28-22-32(25(3)4)35(33(23-28)26(5)6)31-20-15-21-34(37-27(7)8)36(31)38(29-16-11-9-12-17-29)30-18-13-10-14-19-30;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h15,20-27,29-30H,9-14,16-19H2,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,
Klucz InChI
HFYQPKNKOSULDB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Buchwald palladacycle precatalyst with EPhos ligand for Pd-catalyzed C–N cross-coupling between primary amines and aryl halides to form 2-arylaminooxazoles. Catalyst system was reported with NaOPh (CDS001581).
It is a fourth generation (G4) Buchwald precatalyst that is similar to the third generation (G3) precatalysts except that the amino group on the biphenyl backbone is methylated. This modification helps to prevent the limitations of using the third generation precatalysts. It is air, moisture and thermally-stable and shows good solubility in common organic solvents. BrettPhos Pd G4 is highly useful in cross-coupling reactions. Some of its excellent features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, and efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.
Powiązane treści
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.