For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
663131
RuPhos
98%
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
Wybierz wielkość
408,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
408,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 3
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
1-5% Bis(2′,6′-Diisopropoxybiphenyl)cyclohexylphosphine
mp
123-126 °C
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C30H43O2P/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3
Klucz InChI
MXFYYFVVIIWKFE-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Powiązane treści
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.