Merck
695262
Sigma-Aldrich
MePhos
97%
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2′-methylbiphenyl, 2-Methyl-2′-dicyclohexylphosphinobiphenyl, MebiphPCy2
Wybierz wielkość
1 G
510,00 zł
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H33P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
105-109 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1ccccc1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H33P/c1-20-12-8-9-17-23(20)24-18-10-11-19-25(24)26(21-13-4-2-5-14-21)22-15-6-3-7-16-22/h8-12,17-19,21-22H,2-7,13-16H2,1H3
Klucz InChI
GPVWUKXZFDHGMZ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David S Surry et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(34), 6338-6361 (2008-07-30)
Palladium-catalyzed amination reactions of aryl halides have undergone rapid development in the last 12 years, largely driven by the implementation of new classes of ligands. Biaryl phosphanes have proven to provide especially active catalysts in this context. This Review discusses
David S Surry et al.
Chemical science, 2(1), 27-50 (2011-01-01)
Dialkylbiaryl phosphines are a valuable class of ligand for Pd-catalyzed amination reactions and have been applied in a range of contexts. This review attempts to aid the reader in the selection of the best choice of reaction conditions and ligand
Ruben Martin et al.
Accounts of chemical research, 41(11), 1461-1473 (2008-07-16)
The cores of many types of polymers, ligands, natural products, and pharmaceuticals contain biaryl or substituted aromatic structures, and efficient methods of synthesizing these structures are crucial to the work of a broad spectrum of organic chemists. Recently, Pd-catalyzed carbon-carbon
Produkty
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.